Learn More
Invitrogen™ Molecular Probes™ Latrunculin B
Código de producto. 11504966
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
11504966 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 11504966
Marca: Invitrogen™ L22290
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Powerful disruptors of microfilament organization
Isolated from a Red Sea sponge, these G-actin binding compounds inhibit fertilization and early embryological development, alter the shape of cells, and inhibit receptor-mediated endocytosis.
Cell Analysis, Cell Structure, Cytoskeleton
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 100 μg
Objetivo Actina, citoesqueleto
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.