Learn More
Invitrogen™ Latrunculina A
Descripción
La latrunculina A interrumpe la organización de los microfilamentos en las células cultivadas al unirse a la actina G monomérica en un complejo 1:1 en concentraciones submicromolares. Sus efectos fisiológicos incluyen la inhibición de la fertilización, el desarrollo embrionario temprano y la internalización fagocítica de los complejos inmunológicos.
Análisis celular, estructura celular, citoesqueleto
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100 μg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Localización subcelular | Actina, citoesqueleto |
| Fórmula molecular | C22H31NO5S |
| Forma física | Sólido |
| Tipo de producto | Latrunculina A |