Learn More
Invitrogen™ Image-iT™ Fixation/Permeabilization Kit
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
Todos los componentes se suministran en 1X y están listos para usarse. El equipo contiene: Formaldehído de alta pureza del 4 % en PBS, pH 7,3; 0,5 % de Tritón X-100; 3 % de BSA, fracción V, delipidado, fuente de Nueva Zelanda, en DPBS; PBS, pH 7,4
- Los componentes ayudan a preservar la morfología de las células y a reducir la tinción de fondo y vienen en una práctica caja con viales de un solo uso y protocolos fáciles de seguir.
- Equipo completo de fijación/permeabilización con componentes listos para usar y almacenamiento a temperatura ambiente
- Optimizado para el marcaje de anticuerpos secundarios, tinción con colorante de células fijadas y aplicaciones de GFP
- Cómoda caja de almacenamiento, 1X componentes listos para usar
- Compatible con el análisis de la mayoría de los antígenos celulares
- Tinción de fondo reducida
- Los componentes se eligieron para cumplir una amplia gama de requisitos de preparación de muestras exigidos para obtener imágenes fluorescentes de células fijas y permeabilizadas.
- Reactivos optimizados tanto para la preservación de la estructura celular tridimensional como para el acceso adecuado de los anticuerpos a los sitios antigénicos intracelulares
- Los componentes del equipo se probaron de manera exhaustiva con dianas nucleares y citoplasmáticas y arrojaron resultados iguales o superiores a los de los reactivos estándar.
- Las células son tratadas secuencialmente con fijador, solución de permeabilización y tampón de bloqueo según un protocolo simplificado y fácil de seguir: Este procedimiento permite un acceso óptimo a las estructuras intracelulares para los anticuerpos y los tintes de células fijas y mantiene la morfología celular para la posterior obtención de imágenes de células fluorescentes
- Disminución de la tinción de fondo, lo que mejora los niveles de señal a ruido y la calidad de la imagen
Análisis celular, imágenes celulares, tinción y detección de IHC, inmunocitoquímica (ICC), inmunofluorescencia (IF), preparación de muestras de inmunofluorescencia, inmunohistoquímica (IHC)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Kit de fijación/permeabilización |
| Línea de productos | Image-iT™, Molecular Probes™ |
| Tipo de reactivo | Reactivo de fijación, reactivo de permeabilización, Triton X-100 |
| Contenido y almacenamiento | Solución fijadora: 20 ml |
| Cantidad | 1 kit |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |