Learn More
Invitrogen™ Staphylococcus aureus (Wood strain without protein A) BioParticles™, fluorescein conjugate
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Descripción
- Bacterias y levaduras etiquetadas con fluorescencia, matadas por calor o químicamente en una variedad de tamaños, formas y antigenicidades naturales
- Los productos fluorescentes BioParticles se han utilizado para estudiar la fagocitosis por microscopía de fluorescencia, espectrofluorometría cuantitativa y citometría de flujo
- La fluorescencia de los conjugados BioParticles marcados con fluoresceína, se encuentra parcialmente suprimida en ambientes ácidos, la fluorescencia de los conjugados de colorante Alexa Fluor™, BODIPY™ FL, tetrametilrodamina y Texas Red™ es uniformemente intensa por encima del rango de pH de 3 a 10
- Etiqueta (Ex/EM): Fluoresceína (aprox. 494/518 nm)
- Partícula: S. aureus (cepa de madera, sin proteína A)
- Se suministran como polvos liofilizados
- Aproximadamente 3 x 108 partículas de S. aureus por mg sólido y aproximadamente 2 x 107 partículas de zimosano por mg sólido
- Los conjugados pueden reconstituirse en el tampón que prefiera para su uso en ensayos de fagocitosis
- La fluorescencia de los conjugados BioParticles que están unidos a la superficie celular (pero no internalizados) puede suprimirse mediante bromuro de etidio, azul de tripano u otros supresores
- Además de las aplicaciones celulares, los conjugados BioParticles fluorescentes pueden ser eficaces como referencias de calibración de citómetros de flujo al clasificar bacterias y mutantes de la levadura
- Las partículas pequeñas también pueden ser referencias útiles para estudios sobre la dispersión de la luz porque sus tamaños y formas difieren de manera característica
Análisis celular, estructura celular, viabilidad celular, proliferación y función, adquisición de imágenes celulares, endocitosis, exocitosis y fagocitosis, inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, receptores
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Tipo de producto | Conjugado BioParticles |
| Tipo de colorante | FITC (fluoresceína) |
| Formulario | Polvo liofilizado |
| pH | entre 3 y 10 |
| Línea de productos | BioParticles |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Mostrar más |