Learn More
Invitrogen™ Escherichia coli BioParticles™ Opsonizing Reagent
Descripción
- Diseñado específicamente para mejorar la captación de conjugados de Escherichia coli BioParticles
Análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, imágenes celulares, endocitosis, exocitosis y fagocitosis, inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador (de – 5 a – 30 °C). |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Tipo de producto | Reactivo de opsonización |
| Tipo de colorante | no conjugado |
| Formulario | Sólido |
| Línea de productos | BioParticles |
| Cantidad | 1 unidad |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Especie | E. coli |