Learn More
Invitrogen™ Histone H1 From Calf Thymus, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
Descripción
- Muestra fluorescencia con un máximo de excitación/emisión de aprox. 495/520 nm y se puede visualizar mediante microscopía de fluorescencia o citometría de flujo
Análisis celular, ciclo celular, estructura celular, viabilidad celular, proliferación y función, endocitosis, exocitosis y fagocitosis, lisosomas, vacuolas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Tipo de producto | Conjugado de lipopolisacárido |
| Tipo de colorante | Colorantes Alexa Fluor |
| Línea de productos | Alexa Fluor |
| Cantidad | 1 mg |
| Tipo de reactivo | Solución salina tamponada con fosfato |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Familia de proteínas | Histona H1 |