Learn More
Invitrogen™ HCS DNA Damage Kit
Descripción
Includes
El kit contiene suficientes reactivos para procesar dos placas en un formato de placa de 96 pocillos.
El kit de daño de ADN de HCS mide simultáneamente y cuantitativamente dos parámetros importantes de salud celular: daño de ADN y citotoxicidad. El daño de ADN se detecta utilizando un anticuerpo en comparación con el H2AX fosforilado (Ser139), que se induce en respuesta a la formación de rotura de doble cadena (DSB). Para detectar la citotoxicidad, Image-iT™ DEAD™ Green es un colorante impermeable en las células sanas que se vuelve permeable cuando la membrana plasmática de las células se ve comprometida. Ambos indicadores son compatibles con la fijación y permeabilidad, permitiendo así el multiplexado con otros biomarcadores de interés. La herramienta de segmentación nuclear azul fluorescente Hoechst 33342 también se incluye y tiñe el ADN tanto en células vivas como muertas.
Análisis celular, viabilidad celular y citotoxicidad, viabilidad, proliferación y función celulares
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Naranja, azul, verde |
| Contenido y almacenamiento | El kit contiene suficiente reactivo para procesar 2 placas de 96 pocillos. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumentos de alto contenido |
| Tipo de producto | Kit de daños en ADN |
| Tipo de colorante | Alexa Fluor™ 555, Hoechst 33258 |
| Formato | Placa de 96 pocillos |
| Línea de productos | Molecular Probes |
| Cantidad | 1 kit |
| Condiciones de envío | Hielo seco |