Learn More
Invitrogen™ Glutathione Ethyl Ester, Biotin Amide (BioGEE) (Glutathiolation Detection Reagent) - Special Packaging
Description
El éster etílico de glutatión biotinilado (BioGEE) es un análogo del glutatión biotinilado que penetra en la célula y que se utiliza para la detección de glutatiolación. En condiciones de estrés oxidativo, las células pueden incorporar transitoriamente glutatión en las proteínas. Las células con estrés incubadas en BioGEE también incorporarán este derivado de glutatión biotinilado en las proteínas, lo que facilita la identificación de proteínas sensibles a la oxidación.
- Los niveles de glutatiolación pueden detectarse con conjugado de estreptavidina fluorescente usando citometría de flujo o microscopía de fluorescencia
- Las proteínas glutatioladas con BioGEE también se pueden extraer y analizar mediante espectrometría de masas o con métodos western blotting junto con conjugados de estreptavidina marcados con fluoróforo o enzima
Análisis celular, metabolismo celular, viabilidad, proliferación y función celulares, detección de glutatión, estrés nitrooxidativo, especies reactivas de oxígeno
Order Info
Condición de envío: Temperatura ambiente
Specifications
Specifications
| Cantidad | 10 x 100 μg |
| Tipo de producto | Glutathione Reagent |