Learn More
Invitrogen™ Fura Red™, AM, cell permeant
Código de producto. 11508966
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11508966 10 x 50 μg 500 microgramos
11598956 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11508966 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor F3021
Analógico fura-2 visible excitable y visible a la luz que ofrece posibilidades particulares de medición de radiometría de Ca2+ en células individuales
  • Medición mediante microfotometría, imágenes o citometría de flujo cuando se utiliza con un indicador de calcio verde-fluorescente de excitación única
  • Forma de acetoximetil (AM) éster
  • Útil para la carga intracelular no invasiva
Detección de calcio, análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, ensayos de segundo mensajero basados en células, descubrimiento y desarrollo de fármacos, biología de receptores acoplados a proteínas G, homeostasis iónica y señalización, identificación y validación de objetivos y plomo
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Viabilidad y proliferación celulares
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia, Microfotómetro, Citómetro de flujo
Tipo de producto Rojo Fura, AM
Tipo de colorante A base de colorantes fluorescentes
Línea de productos Rojo Fura
Cantidad 10 x 50 μg
Condiciones de envío Temperatura ambiente