Learn More
Invitrogen™ FUN™ 1 Cell Stain
Descripción
- La tinción se difunde pasivamente en una variedad de tipos de células e inicialmente tiñe el citoplasma con fluorescencia verde distribuida difusamente
- En varias especies comunes de levaduras y hongos, el procesamiento posterior del tinte por células vivas da lugar a la formación de estructuras vacuolares distintas con forma compacta que muestran una llamativa fluorescencia roja, acompañada de la reducción de la fluorescencia citoplasmática verde
- La formación de estructuras intravacuolares requiere tanto la integridad de la membrana plasmática como la capacidad metabólica
- Las células muertas tienen una fluorescencia amarillo-verde brillante, sin estructuras rojas discernibles
Análisis de levaduras, análisis celular, viabilidad celular y citotoxicidad, viabilidad celular, proliferación y función, análisis microbiológico, viabilidad de levaduras y citotoxicidad
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Células fúngicas, células de levadura |
| Concentración | 10 mm |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia, Citómetro de flujo |
| Tipo de producto | Tinción |
| Tipo de colorante | Otras etiquetas o colorantes |
| Formato | Tubos, portaobjetos |
| Línea de productos | FUN |
| Cantidad | 100 μl |
| Mostrar más |