Learn More
Invitrogen™ FR-31564 (Fosmidomycin, Sodium Salt)
Descripción
El antibiótico de fosfonato FR-31564 (fosmidomicina) es un agente antipalúdico eficaz que funciona bloqueando una vía de síntesis de isopreno independiente del mevalonato. La actividad antibiótica de FR-31564 se potencia mediante glucosa-1-fosfato. El FR-31564 también es activo en comparación con una variedad de bacterias gramnegativas.
Análisis de bacterias, análisis de virus, hongos y parásitos, estudios de unión a antibióticos, análisis celular, viabilidad celular y citotoxicidad, viabilidad, proliferación y función celulares, análisis microbiológico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 25 mg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C4H9NNaO5P |
| Forma física | Polvo |
| Tipo de producto | Antibiótico |