Learn More
Invitrogen™ Formyl-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys, Fluorescein Derivative
Descripción
Análisis celular, citometría de flujo
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Tipo de producto | Derivado de fluoresceína |
| Tipo de colorante | Colorantes clásicos |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |