Learn More
Invitrogen™ FocalCheck™ Microspheres, 15 μm, fluorescent green/orange/dark-red ring stains
Descripción
Las nítidas tinciones de anillo mostradas por las microesferas teñidas con anillos de color verde/naranja/rojo oscuro fluorescente FocalCheck de 15 μm producen una sorprendente representación visual de la desalineación de los instrumentos u otras aberraciones, lo que las hace ideales como estándares de referencia para microscopia de escaneo láser confocal. El registro correcto de la imagen se indica cuando las diversas imágenes de anillo coinciden perfectamente en todas las dimensiones.
Análisis celular, ciclo celular, viabilidad, proliferación y función celular, adquisición de imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de calibración | Calibración de microscopio confocal |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (de 2 °C a 8 °C) y proteger de la luz. |
| Color | Naranja, rojo oscuro, verde, Dark Red, Green |
| Tipo de producto | Microesfera |
| Formato | Gránulos de suspensión |
| Línea de productos | FocalCheck™ |
| Cantidad | 0,5 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Diámetro (métrico) | 15 μm |