Learn More
Invitrogen™ FM™ 1-43 Dye (N-(3-Triethylammoniumpropyl)-4-(4-(Dibutylamino) Styryl) Pyridinium Dibromide)
Código de producto. 11500786
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 x 100 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
1000 microgramos
11500786 10 x 100 μg 1000 microgramos
10769623 1 mg 1 miligramo
2 options
Código de producto. 11500786
Marca: Invitrogen™ T35356
Sonda de membrana
FM 1-43 es un excelente reactivo que se utiliza ampliamente para identificar activamente neuronas emisoras y para investigar los mecanismos de los ciclos vesiculares dependientes de la actividad. Este colorante soluble en agua, que no es tóxico para las células y prácticamente no fluorescente en medio acuoso, se cree que se inserta en el recubrimiento exterior de la membrana celular donde se vuelve intensamente fluorescente. En una neurona que está liberando neurotransmisores activamente, el tinte se introduce dentro de las vesículas sinápticas recicladas y los terminales nerviosos se tiñen con brillo. La tinción inespecífica de las membranas de la superficie celular se puede lavar simplemente antes de la visualización.
La sonda de membranas FM 1-43 también está disponible en 1 mg empaquetado en 10 viales, cada uno de 100 μg (T-35356). También está disponible la sonda de membrana FM 1-43FX (F-35355), un analógico de la sonda de membrana FM 1-43 que se puede fijar en su lugar mediante fijadores a base de aldehído.
Análisis celular, rastreo y seguimiento celular, viabilidad celular, proliferación y función, endocitosis, exocitosis y fagocitosis, rastreo celular general, rastreo neuronal
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz.
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Cantidad 10 x 100 μg
Método de detección Fluorescente
Línea de productos FM
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de etiqueta Fluorescent Dye
Tipo de producto Tinte
SubCellular Localization Membrana plasmática