Learn More
Invitrogen™ FluoZin™-3, AM, con permeabilidad celular
Código de producto. 11504816
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
11504816 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 11504816 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor F24195
Zn2+-indicador selectivo con estructura similar a fluo-4
  • Muestra una alta afinidad de unión a Zn2+ que no se ve perturbada por concentraciones de Ca2+ de hasta al menos 1μM
  • Muestra un aumento >50 veces mayor de fluorescencia en respuesta a los niveles de saturación de Zn2+
  • Aunque las aplicaciones de imágenes de FluoZin-3 son predominantes, también se han desarrollado ensayos de microplaca basados en células y protocolos de citometría de flujo
  • Etiqueta (Ex/EM): FluoZin-3 (aproximadamente 494/516 nm)
  • Kd (Zn2+) (en tampón): aproximadamente 15 nM
  • El producto liofilizado puede disolverse en DMSO para su uso.
  • El producto se carga normalmente en las células agregando el indicador disuelto a células que contengan medios
Análisis celular, metabolismo celular, viabilidad celular, proliferación y función, descubrimiento y desarrollo de fármacos, homeostasis iónica y señalización, identificación y validación de dianas y plomo, detección de iones de zinc y metales pesados
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Viabilidad y proliferación celulares
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Tipo de producto Indicador de zinc
Tipo de colorante Indicador de zinc
Línea de productos FluoZin
Cantidad 100 μg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Peso molecular 982.85 g/mol