Learn More
Invitrogen™ Fluorescein Diphosphate, Tetraammonium Salt (FDP)
Descripción
FDP es un sustrato incoloro y no fluorescente para fosfatasas alcalinas. La hidrólisis secuencial mediada por fosfatasa alcalina de sus dos sustituyentes de fosfato produce un monofosfato de fluoresceína poco fluorescente seguido de fluoresceína muy fluorescente (excitación/emisión de aproximadamente 490/514 nm).
Ensayos de fosfatasa alcalina, análisis celular, descubrimiento y desarrollo de fármacos, ensayos de actividad de enzimas y proteínas, actividad de fosfatasa, ensayos de actividad de fosfatasa, biología de fosfatasa, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, ensayos con indicadores, identificación y validación de objetivos y derivaciones
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C). |
| Método de detección | Fluorescente |
| Formulario | Polvo |
| Cantidad | 5 mg |
| Sustrato | Sustrato de fosfatasa |
| Substrate Properties | Sustrato químico |
| Target Enzyme | Fosfatasa alcalina, fosfatasas de tirosina |
| Excitación/emisión | 490⁄514 |
| Para utilizar con (equipo) | Fluorímetro, lector de microplacas |
| Etiqueta o tinte | FITC (fluoresceína) |
| Mostrar más |