Learn More
Invitrogen™ Fluo-5N, Pentapotassium Salt, cell impermeant
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
Descripción
Los indicadores de calcio marcados son moléculas que presentan un aumento de la fluorescencia al unirse a Ca2+.
- Las células pueden cargarse físicamente con formas de sal con impermeabilidad celular de estos indicadores utilizando pipeta de parche o microinyección o reactivo de carga celular pinocitótico Influx™
- Compatible con la excitación a 488 nm mediante fuentes láser de iones de argón, lo que las hace útiles para microscopía confocal, citometría de flujo y aplicaciones de detección de microplacas
- Presentan un aumento de la fluorescencia al unirse a Ca2+ con poco cambio en la longitud de onda
- Los indicadores basados en BAPTA se unen a varios cationes de metales pesados (por ejemplo, Mn2+, Zn2+, Pb2+) con mucha mayor afinidad que a Ca2+.
- Las perturbaciones en las mediciones de calcio causadas por la presencia de los iones pueden controlarse mediante quelante seleccionador de metales pesados.
- Etiqueta (Excitación/emisión de forma unida a Ca2+): Fluo-5N (494/516 nm)
- Aumento de la intensidad de fluorescencia al unirse a Ca2+: > 100 veces
- Kd para Ca2+ en tampón: aproximadamente 90μ M
Detección de calcio, análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, homeostasis iónica y señalización
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio confocal, Microscopio de fluorescencia, Instrumentos de alto contenido, Lector HTS, Lector de microplacas, Generador de imágenes de fluorescencia |
| Tipo de producto | Indicador de calcio |
| Tipo de colorante | A base de colorantes fluorescentes |
| Cantidad | 500 μg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |