Learn More
Invitrogen™ Kit de viabilidad de biopelículas Filmtracer™ LIVE/DEAD™
Código de producto. 10480555
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
10480555 1 kit cada uno
1 options
Código de producto. 10480555
Marca: Invitrogen™ L10316
Includes
2 ingredientes
Utiliza una mezcla de tinciones fluorescentes verdes y rojas
El kit de viabilidad de biopelícula FilmTracer LIVE/DEAD proporciona un ensayo de fluorescencia de dos colores de viabilidad bacteriana, basado en la integridad de la membrana, que ha demostrado ser útil para una variedad diversa de géneros bacterianos, incluidos los que crecen en comunidades de biopelículas. El kit de viabilidad de biopelícula LIVE/DEAD utiliza mezclas de tinción de ácido nucleico fluorescente verde SYTO™ 9 y tinción de ácido nucleico fluorescente rojo y yoduro de propidio. Estas tinciones difieren tanto en sus características espectrales como en su capacidad para penetrar en células sanas bacterianas. Cuando se usa por sí sola, la tinción SYTO 9 generalmente etiqueta todas las bacterias de una población: aquellas con membranas intactas y con membranas dañadas. Por el contrario, el yoduro de propidio penetra solo bacterias con membranas dañadas, causando una reducción en la fluorescencia de tinción SYTO 9 con ambos colorantes presentes. Por lo tanto, con una mezcla apropiada de tinciones SYTO 9 y yoduro de propidio, las bacterias con membranas celulares intactas se tiñen de verde fluorescente, mientras que las bacterias con membranas dañadas se tiñen de rojo fluorescente.
Análisis de bacterias, análisis de viabilidad bacteriana y citotoxicidad, análisis celular, análisis microbiológico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo, verde
Contenido y almacenamiento 2 ingredientes, almacenar en congelador de-5 °C a -30 °C; proteger de la luz
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de viabilidad
Para utilizar con (equipo) Microscopio confocal, Microscopio de fluorescencia, Citómetro de flujo, Lector de microplacas, Generador de imágenes de fluorescencia
Tipo de producto Kit de viabilidad de biopelícula
Tipo de colorante SYTO™ 9, yoduro de propidio
Emission Visible
Formulario Líquido
Línea de productos FilmTracer, Molecular Probes
Cantidad 1 kit
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Localización subcelular Citoplasma & citosol