Learn More
Invitrogen™ Ethidium Monoazide Bromide (EMA)
Descripción
Después de la fotolisis, la monoazida de etidio se une de forma covalente a los ácidos nucleicos tanto en la solución como en las células que tienen membranas comprometidas. La fluorescencia de etidio monoazida es débil, pero la intensidad aumenta ∽15 veces en la unión al ADN con excitación/emisión máxima de ∽504/600 nm.
Análisis celular, estructura celular, seguimiento y rastreo celular, viabilidad celular y citotoxicidad, viabilidad celular, función y proliferación, núcleo, envoltura nuclear y nucléolos, rastreo de organelos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Naranja |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Intervalo de longitud de onda de excitación | 504 nm |
| Tipo de colorante | Impenetrable en células |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayos de tinción celular |
| Para utilizar con (equipo) | Citómetro de flujo |
| Cantidad | 5 mg |
| Método de detección | Fluorescente |
| Descripción | Bromuro de monoazida etidio (EMA) |
| Emisión | 600 nm |
| Mostrar más |