Learn More
Invitrogen™ Molecular Probes™ Epidermal Growth Factor (EGF) (from Mouse Submaxillary Glands)
Código de producto. 11508956
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
11508956 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 11508956 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor E3476
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Epidermal growth factor (EGF) is a 53 amino acid (6,045 Da) protein
  • Unlabeled version may be used as competitor molecule (control) in experiments that use labeled EGF to study receptor binding
Cell Analysis, Cell Viability, Proliferation and Function, Cellular Imaging, Endocytosis, Exocytosis and Phagocytosis, Immunofluorescence (IF), Immunofluorescence Staining and Detection
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 100 μg