Learn More
Invitrogen™ EnzChek™ Protease Assay Kit, red fluorescence, 100-1000 assays
Descripción
El kit de ensayo de proteasa EnzChek, de fluorescencia roja, es un ensayo rápido, simple y directo basado en fluorescencia para detectar metaloproteasas de serina, ácido y sulfhidrilo. El aumento de fluorescencia que lo acompaña, que puede medirse con un lector de microplacas de fluorescencia, es proporcional a la actividad de la proteasa. Este kit de ensayo de proteasas EnzChek contiene un derivado de caseína que se ha etiquetado ampliamente con el colorante rojo fluorescente BODIPY TR-X, lo que provoca la desactivación del colorante fluorescente. La hidrólisis catalizada por proteasas libera los péptidos etiquetados con colorante BODIPY TR-X muy fluorescente, lo que permite la detección cuantitativa de la actividad de la proteasa en la solución. El colorante rojo fluorescente BODIPY TR-X tiene espectros de excitación y emisión similares a los del fluoróforo Texas Red.
- El mecanismo generalizado permite medir la variedad de proteasas
- Se puede utilizar para medir continuamente la cinética de la proteasa
- Excitación/emisión similar al colorante Texas Red™ (589/617 nm)
Ensayos de actividad de enzimas y proteínas, actividad de proteasa/peptidasa, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Método de detección | Intensidad de la fluorescencia |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de proteasa |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas de fluorescencia |
| Tipo de producto | Ensayo de proteasa |
| Línea de productos | EnzChek |
| Cantidad | 1 kit |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Propiedades de sustrato | Sustrato basado en proteínas |
| Tipo de sustrato | Sustrato de proteasa |
| Mostrar más |