Learn More
Invitrogen™ Kit de ensayo de proteasa EnzChek™, fluorescencia verde, 100-1000 ensayos
Descripción
El kit de ensayo de proteasas EnzChek, fluorescencia verde, es un ensayo rápido, simple y directo basado en la fluorescencia para la detección de metalo-, serina, ácido, y sulfhidrilo proteasas. El aumento de la fluorescencia que lo acompaña, que puede medirse con un lector de microplacas de fluorescencia, es proporcional a la actividad de la proteasa. Este kit de ensayo de proteasas EnzChek contiene un derivado de la caseína que ha sido ampliamente etiquetado con el colorante BODIPY FL, verde fluorescente e insensible al pH, lo que produce un apagado del colorante fluorescente. La hidrólisis catalizada por la proteasa libera los péptidos altamente fluorescentes etiquetados con el colorante BODIPY FL, lo que permite la detección cuantitativa de la actividad de la proteasa en la solución. El colorante verde fluorescente BODIPY FL tiene espectros de excitación y emisión similares a los de la fluoresceína.
- El mecanismo generalizado permite medir una variedad de proteasas
- Se puede utilizar para medir continuamente la cinética de la proteasa
- La excitación/emisión de 505/513 nm permite el uso de ajustes de filtro estándar de fluoresceína (FITC)
Análisis celular, cultivo celular, viabilidad celular, proliferación y función, diferenciación y desarrollo, ensayos de actividad enzimática y proteica, actividad de proteasas/peptidasas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, análisis de células madre, diferenciación de células madre, análisis de proteínas de células madre, investigación de células madre
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Método de detección | Intensidad de la fluorescencia |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de proteasa |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas de fluorescencia |
| Tipo de producto | Ensayo de proteasa |
| Línea de productos | EnzChek |
| Cantidad | 1 kit |
| Categoría de investigación | Diferenciación |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Propiedades de sustrato | Sustrato basado en proteínas |
| Mostrar más |