Learn More
Invitrogen™ EnzChek™ Cellulase Substrate, blue fluorescent, 339/452
Descripción
El sustrato de celulasa EnzChek se desarrolló para la cuantificación simple y rápida de celulasa. El ensayo se puede completar en 30 minutos o menos. Simplemente mezcle la enzima con la solución de trabajo de sustrato de celulasa EnzChek, incube y lea los resultados usando la excitación/emisión máxima de aproximadamente 339/452 nm. A diferencia de otros ensayos de varios pasos más complejos, el sustrato de celulasa EnzChek es perfecto para su uso en un entorno de alto rendimiento. Este sustrato de fluorescencia es muy sensible, con un límite de detección de tan solo 40 μU/ml de celulasa. También es posible utilizar este sustrato en un ensayo colorimétrico, aunque con sensibilidad reducida.
Adhesión celular, análisis celular, viabilidad, proliferación y función celulares, adquisición de imágenes celulares, quimiotaxis y migración celular, ensayos de actividad de enzimas y proteínas, glucosidasa, neuraminidasa y actividad enzimática relacionada, cribado masivo de información (HCS), proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz. |
| Método de detección | Colorimétrico, fluorescente |
| Formulario | Sólido |
| Línea de productos | EnzChek |
| Cantidad | 1 mg |
| Sustrato | Sustrato de celulasa |
| Substrate Properties | Sustrato químico |
| Para utilizar con (equipo) | Fluorímetro, lector de microplacas |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |