Learn More
Invitrogen™ EdU (5-etinil-2'-desoxiuridina)
Código de producto. 10839370
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
cada uno
10839370 5 g cada uno
11590926 50 mg 50 miligramos
10617215 500 mg cada uno
3 options
Código de producto. 10839370
Marca: Invitrogen™ E10415
EdU se puede usar como reemplazo de BrdU y mide directamente la síntesis de ADN de novo o la síntesis de fase S del ciclo celular mediante química del clic.
EdU (5-etinil-2’-desoxiuridina) puede usarse como un repuesto para BrdU (5-bromo-2’-desoxiuridina) y mide directamente la síntesis de ADN de novo o síntesis de fase S del ciclo celular mediante química de clic. La química de clic es un método de acoplamiento covalentemente de una azida con un alquino. La detección de EdU emplea la reacción clic catalizada de cobre(I) con un tinte fluorescente modificado mediante una azida para formar un anillo de triazol estable. Debido al escaso tamaño del reactivo de detección de clic, no es necesario realizar ningún paso de desnaturalización para acceder al ADN. La eliminación de este paso permite obtener resultados más reproducibles, un protocolo y mediciones más sencillos y rápidos que pueden someterse fácilmente a multiplexing con objetivos basados en anticuerpos, incluidos histona H3 fosforilada, Ki-67 y ciclina B1, así como experimentos de doble pulso con BrdU mediante citometría de flujo, microscopía de fluorescencia, detección de alto rendimiento (HTS) de microplacas o detección de alto contenido (HCS) de adquisición de imágenes de alto rendimiento.
Solo para uso en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de detección Fluorescencia
Formato Sólido
Contenido y almacenamiento Conservar a ≤-20°C, y desecado.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Etiqueta o tinte EdU
Cantidad 5 g
Línea de productos Click-iT
Para uso exclusivo en investigación.No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.