Learn More
Invitrogen™ DPPP (diphenyl-1-Pyrenylphosphine)
Código de producto. 11574726
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. 11574726
Marca: Invitrogen™ D7894
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para la detección fluorométrica directa de hidroperóxidos en lípidos, suero, tejidos y alimentos
  • Esencialmente no fluorescente hasta que se oxida a óxido de fosfina en presencia de peróxidos
Apoptosis, análisis celular, metabolismo celular, viabilidad celular, proliferación y función, detección radical libre, estrés nitrooxidativo, especies reactivas de oxígeno
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 mg
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.