Learn More
Invitrogen™ DiOC6(3) (3,3'-Dihexyloxacarbocyanine Iodide)
Descripción
DiOC6(3) es un colorante lipofílico, con permeablidad celular, verde fluorescente que es selectivo para la mitocondria de las células vivas cuando se utiliza a bajas concentraciones. A concentraciones más altas, el colorante se puede usar para teñir otras membranas internas, como el retículo endoplásmico.
Apoptosis, análisis celular, estructura celular, viabilidad celular, proliferación y función, mitocondria, función de mitocondria, función mitocondrial
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Verde |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Tipo de producto | DiOC6(3) |
| Cantidad | 100 mg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Localización subcelular | Membranas celulares y lípidos |