Learn More
Invitrogen™ DiOC2(3) (3,3'-Diethyloxacarbocyanine Iodide)
Descripción
Se utiliza para analizar la viabilidad bacteriana mediante citometría de flujo mediante la detección de la relación de emisión de fluorescencia.
Análisis celular, metabolismo celular, estructura celular, viabilidad celular, proliferación y función, membranas (generales) y lípidos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Verde |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Tipo de producto | DiOC2(3) |
| Cantidad | 100 mg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Localización subcelular | Membranas celulares y lípidos |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.