Learn More
Invitrogen™ DiFMUP (6,8-Difluoro-4-Methylumbelliferyl Phosphate)
Código de producto. p-4921019
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 x 10mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11560346 5 mg 5 miligramos
11540256 10 x 10mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11560346 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor D6567
Ensaye continuamente fosfatasas ácidas a pH bajo
El DiFMUP es un derivado fluorado de 4-metilumbeliferilo fosfato (MUP) que tiene un menor pKa que el de MUP, lo que convierte al DiFMUP en un sustrato excelente para el análisis continuo de fosfatasas ácidas a pH bajo. El producto de reacción de DiFMUP tiene una excitación/emisión máxima de aproximadamente 358/450 nm.
Ensayos de cinasa bioquímica, ensayos de toxicología bioquímica, análisis celular, imágenes celulares, ensayos de toxicología celular, descubrimiento y desarrollo de fármacos, ensayos de actividad enzimática y proteica, detección de alto contenido (HCS), biología de la quinasa, actividad de fosfatasa, ensayos de actividad de fosfatasa, biología de fosfatasa, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, identificación y validación de objetivos y derivaciones, ensayos basados en ADME/Tox
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C).
Método de detección Fluorescente
Formulario Polvo
Cantidad 5 mg
Sustrato Sustrato de fosfatasa
Substrate Properties Sustrato químico
Target Enzyme Fosfatasas
Excitación/emisión 358⁄455
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas
Etiqueta o tinte DiFMU
Condiciones de envío Temperatura ambiente