Learn More
Invitrogen™ Di(Acetoxymethyl Ester) (6-Carboxy-2',7'-Dichlorodihydrofluorescein Diacetate)
Descripción
El diacetato de 6-carboxi-2',7'-diclorodihidrofluoresceína es una molécula no fluorescente que se convierte fácilmente en una forma verde fluorescente cuando las esterasas intracelulares eliminan los grupos de acetato y se produce la oxidación (por la actividad de las ROS) dentro de la célula. Tras la escisión de los grupos acetato y éster por acción de las esterasas intracelulares y la oxidación, ambos análogos forman carboxidiclorofluoresceína, con cargas negativas adicionales que impiden su fuga de la célula.
- Ex/Em: aproximadamente 492-495/517–527 nm
- Este producto es sensible al aire (se almacena bajo atmósfera de nitrógeno o argón seco)
- Este producto se puede disolver en DMSO, DMF o etanol para su uso
- El indicador penetra en la célula
- La fluorescencia puede monitorizarse mediante un citómetro de flujo, un fluorímetro, un lector de microplacas o un microscopio de fluorescencia a través de fuentes de excitación y filtros adecuados para la fluoresceína
- Análogo de H2DCFDA carboxilado, que tiene dos cargas negativas con pH fisiológico, y su di(acetoximetil éster) disponible por separado
Consulte el Manual de Molecular Probes™ para obtener información adicional sobre el producto.
Apoptosis, análisis celular, metabolismo celular, viabilidad celular, proliferación y función, detección radical libre, estrés nitrooxidativo, especies reactivas de oxígeno
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5 mg |
| Tipo de producto | ROS Indicator |