Learn More
Invitrogen™ Di-4-ANEPPDHQ
Descripción
Los aumentos y disminuciones en el potencial de la membrana, conocidos como hiperpolarización y despolarización de la membrana, respectivamente, desempeñan un papel central en muchos procesos fisiológicos, incluyendo la propagación del impulso nervioso, la contracción muscular, la señalización celular y la sincronización del canal de iones. Las sondas potenciométricas son herramientas importantes para el estudio de estos procesos.
- Sondas de respuesta rápida que operan por medio de cambios en su estructura electrónica, y consecuentemente en sus propiedades de fluorescencia, en respuesta al cambio en el campo eléctrico circundante
- La respuesta óptica es lo suficientemente rápida para detectar cambios potenciales transitorios (milisegundo) en células excitables, incluyendo neuronas individuales, células cardíacas y cerebros intactos
- La magnitud de su cambio de fluorescencia dependiente del potencial suele ser pequeña; las sondas de respuesta rápida suelen mostrar un 2-10 % de cambio de fluorescencia por 100 mV
- Muestran un desplazamiento dependiente del potencial en sus espectros de excitación, permitiendo así la cuantificación del potencial de la membrana utilizando mediciones de la relación de excitación
- Molécula catiónica; presenta una internalización muy baja y una buena relación señal-ruido y es útil para el análisis de la red neural
- Las Ex/Em máximas unidas a las membranas de fosfolípidos modelo son aproximadamente 465/635 nm (pero las propiedades espectrales dependen en gran medida del entorno)
- No fluorescente hasta que se une a las membranas
- Soluble en etanol, DMSO y DM
- El colorante se introduce en las células mediante la adición directa de solución madre al medio de cultivo celular o mediante el uso de etiquetado retrógrado
- La membrana plasmática de la célula tiene un potencial transmembrana de aproximadamente -70 mV (negativo en el interior) como consecuencia de los gradientes de concentración de K+, Na+ y Cl- que se mantienen mediante procesos de transporte activos
- Las sondas potenciométricas ofrecen un método indirecto de detección de la translocación de estos iones
Análisis celular, metabolismo celular, estructura celular, viabilidad celular, proliferación y función, membranas (generales) y lípidos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | infrarrojo |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Tipo de producto | Colorante ANEP |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Localización subcelular | Citoplasma & citosol |