Learn More
Invitrogen™ Dextran, Tetramethylrhodamine, 3000 MW, Anionic
Código de producto. 11510296
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
11510296 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 11510296
Marca: Invitrogen™ D3307
Métodos rigurosos para eliminar todo el colorante no conjugado posible y, a continuación, analizar los conjugados de dextranos mediante la cromatografía en capa fina como apoyo a fin de garantizar la ausencia de contaminantes de bajo peso molecular
Los dextranos marcados son polisacáridos hidrófilos que se usan más comúnmente en estudios de microscopía para supervisar la división de células, registrar el movimiento de las células vivas e informar de las propiedades hidrodinámicas de la matriz citoplásmica. El dextrano marcado se suele introducir en las células mediante microinyección. Los dextranos son polisacáridos hidrofílicos que se caracterizan por su peso molecular de alto a moderado, su buena solubilidad en agua y su baja toxicidad. También suelen tener baja inmunogenicidad. Los dextranos son biológicamente inertes debido a sus vínculos poli-(α-D-1,6-glucosa) poco comunes, que los hacen resistentes a la incisión por la mayoría de las glucosidasas celulares endógenas.
  • El acoplamiento de succinimidil de los colorantes a la molécula de dextrano da lugar al dextrano neutro o aniónico
    La reacción utilizada para producir los dextranos Rhodamine Green™ y Alexa Fluor™ 488 da lugar a que el producto final sea neutro, aniónico o catiónico
    Adecuado para el marcado neuronal (anterógrado y retrógrado) en células vivas
    Marcado del linaje celular en células vivas
    Examina las comunicaciones intercelulares (p. ej., en uniones de comunicación, durante la cicatrización de heridas y durante el desarrollo embrionario)
    Investiga la permeabilidad vascular y la integridad de la barrera hematoencefálica
    Supervisa la acidificación (algunos conjugados de dextrano son sensibles al pH)
    Estudia las propiedades hidrodinámicas de la matriz citoplasmática
  • La mayoría de los dextranos marcados con tintes de tetrametilrodamina son esencialmente neutros
  • Para producir dextranos más altamente aniónicos, el procedimiento exclusivo agrega grupos con carga negativa a los portadores dextrano; estos productos se denominan dextranos polianiónicos
  • Algunas aplicaciones requieren que el trazador de dextrano se trate con formaldehído o glutaraldehído para su posterior análisis
  • Para estas aplicaciones, se usan conjugados de dextrano fijables con lisina de fluoróforos o biotina
  • Los dextranos tienen unidos covalentemente restos de lisina que permiten conjugar los trazadores de dextrano con las biomoléculas circundantes mediante la fijación con aldehído para la detección posterior mediante técnicas inmunohistoquímicas y ultraestructurales
Análisis celular, rastreo y seguimiento celular, adquisición de imágenes celulares, rastreo celular general, adquisición de imágenes in vivo, rastreo neuronal
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Dextrano
Cantidad 10 mg
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz.
Etiqueta o tinte Colorantes clásicos
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Excitation/Emission 555/580 nm
Línea de productos Invitrogen