Learn More
Invitrogen™ Dextran, Fluorescein, 500,000 MW, Anionic, Lysine Fixable
Código de producto. 11520356
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
11520356 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 11520356
Marca: Invitrogen™ D7136
Métodos rigurosos para eliminar todo el colorante no conjugado posible y, a continuación, analizar los conjugados de dextranos mediante la cromatografía en capa fina como apoyo a fin de garantizar la ausencia de contaminantes de bajo peso molecular
Los dextranos marcados son polisacáridos hidrófilos que se usan más comúnmente en estudios de microscopía para supervisar la división de células, registrar el movimiento de las células vivas e informar de las propiedades hidrodinámicas de la matriz citoplásmica. El dextrano marcado se suele introducir en las células mediante microinyección. Los dextranos son polisacáridos hidrofílicos que se caracterizan por su peso molecular de alto a moderado, su buena solubilidad en agua y su baja toxicidad. También suelen tener baja inmunogenicidad. Los dextranos son biológicamente inertes debido a sus vínculos poli-(α-D-1,6-glucosa) poco comunes, que los hacen resistentes a la incisión por la mayoría de las glucosidasas celulares endógenas.
  • Etiqueta (Ex/EM): Fluoresceína (494/521)
  • Tamaño: 500.000 MW
  • Carga: aniónica
  • Fijable: Fijable a través de lisina
  • Acoplamiento del succinimidilo de nuestros colorantes a la molécula de dextrano que, en la mayoría de los casos, da lugar a un dextrano neutro o aniónicos
  • La reacción usada para producir los conjugados de dextranos con Rhodamine Green™ y Alexa Fluor™ 488 hace que el producto final sea neutro, aniónico o catiónico
  • Entre los usos habituales está incluido el rastreo neuronal (anterógrado y retrógrado) en células vivas
  • Rastreo de linaje celular en células vivas
  • Rastreo neuroanatómico
  • Examina las comunicaciones intercelulares (p. ej., en uniones de comunicación, durante la cicatrización de heridas y durante el desarrollo embrionario)
  • Investiga la permeabilidad vascular y la integridad de la barrera hematoencefálica
  • Realiza un seguimiento de la endocitosis
  • Supervisa la acidificación (algunos conjugados dextrano-colorante son sensibles al pH)
  • Estudia las propiedades hidrodinámicas de la matriz citoplasmática
Los dextranos de fluoresceína son intrínsecamente aniónicos, mientras que la mayoría de los dextranos etiquetados con los colorantes de rodamina B zwitteriónica, tetrametilrodamina y rojo Texas™ son esencialmente neutros
Para producir dextranos más aniónicos, el procedimiento propio agrega grupos cargados negativamente a los portadores de dextrano; estos productos se designan como dextranos polianiónicos
Algunas aplicaciones requieren que el marcador de dextrano sea tratado con formaldehído o glutaraldehído para análisis posteriores: Para estas aplicaciones, los conjugados de dextrano fijables con lisina de fluoróforos o dextranos
de biotina se han unido covalentemente a residuos de lisina que permiten conjugar los marcadores de dextrano con las biomoléculas circundantes mediante la fijación mediada con aldehído para la detección posterior mediante técnicas inmunohistoquímicas y ultraestructurales.
Análisis celular, rastreo y seguimiento celular, adquisición de imágenes celulares, rastreo celular general, adquisición de imágenes in vivo, rastreo neuronal
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Dextrano
Cantidad 10 mg
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz.
Etiqueta o tinte Colorantes clásicos
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Excitation/Emission 494/518 nm
Línea de productos Invitrogen