Learn More
Invitrogen™ Dextran, Alexa Fluor™ 488; 3,000 MW, Anionic
Código de producto. 11525336
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
11525336 2 mg 2 miligramos
1 options
Código de producto. 11525336
Marca: Invitrogen™ D34682
Métodos rigurosos para eliminar todo el colorante no conjugado posible y, a continuación, analizar los conjugados de dextranos mediante la cromatografía en capa fina como apoyo a fin de garantizar la ausencia de contaminantes de bajo peso molecular
Los dextranos marcados son polisacáridos hidrófilos que se usan más comúnmente en estudios de microscopía para supervisar la división de células, registrar el movimiento de las células vivas e informar de las propiedades hidrodinámicas de la matriz citoplásmica. El dextrano marcado se suele introducir en las células mediante microinyección. Los dextranos son polisacáridos hidrofílicos que se caracterizan por su peso molecular de alto a moderado, su buena solubilidad en agua y su baja toxicidad. También suelen tener baja inmunogenicidad. Los dextranos son biológicamente inertes debido a sus vínculos poli-(α-D-1,6-glucosa) poco comunes, que los hacen resistentes a la incisión por la mayoría de las glucosidasas celulares endógenas.
  • Acoplamiento del succinimidilo de nuestros colorantes a la molécula de dextrano que, en la mayoría de los casos, da lugar a un dextrano neutro o aniónicos
  • La reacción usada para producir los conjugados de dextranos con Rhodamine Green™ y Alexa Fluor™ 488 hace que el producto final sea neutro, aniónico o catiónico
  • Adecuado para el rastreo neuronal (anterógrada y retrógrada) en células vivas
  • Rastreo de linaje celular en células vivas
  • Examina las comunicaciones intercelulares (p. ej., en uniones de comunicación, durante la cicatrización de heridas y durante el desarrollo embrionario)
  • Investiga la permeabilidad vascular y la integridad de la barrera hematoencefálica
  • Supervisa la acidificación (algunos conjugados dextrano-colorante son sensibles al pH)
  • Estudia las propiedades hidrodinámicas de la matriz citoplasmática
  • Los conjugados dextrano-Alexa Fluor son intrínsecamente aniónicos
  • Para producir dextranos más altamente aniónicos, el procedimiento exclusivo agrega grupos con carga negativa a los portadores dextrano; estos productos se denominan dextranos polianiónicos
Análisis celular, rastreo y seguimiento celular, adquisición de imágenes celulares, rastreo celular general, adquisición de imágenes in vivo, rastreo neuronal
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Dextrano
Cantidad 2 mg
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz.
Etiqueta o tinte Colorantes Alexa Fluor
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Excitation/Emission 495/519 nm
Línea de productos Alexa Fluor