Learn More
Invitrogen™ Dexamethasone Fluorescein
Descripción
La hormona esteroidea sintética dexametasona se une al receptor de glucocorticoides y produce un complejo esteroide-receptor que luego se localiza en el núcleo y regula la transcripción de genes. El análogo verde fluorescente, la fluoresceína dexametasona, debe ser útil para estudiar el mecanismo de activación del receptor de glucocorticoides, aunque a un ritmo más lento que la dexametasona sin modificar.
Análisis celular, viabilidad, proliferación y función celulares, adquisición de imágenes celulares, endocitosis, exocitosis y fagocitosis, inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de etiqueta | Colorantes clásicos |
| Fórmula molecular | C45H45FN2O9S2 |
| Forma física | Sólido |
| Tipo de producto | Dexametasona Fluoresceína |
| Excitación/emisión | 494/519 nm |
| Peso molecular | 840.98 |