Learn More
Invitrogen™ DDAO Phosphate (9H-(1,3-Dichloro-9,9-Dimethylacridin-2-One-7-yl) Phosphate, Diammonium Salt)
Código de producto. 11530346
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
11530346 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 11530346 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor D6487
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Distinguir fácilmente el sustrato y el producto de hidrólisis
El fosfato de DDAO sustrato de fosfatasa [9H-(1,3-dicloro-9,9-dimetilacridin-2-on-7-ilo) fosfato, sal de diamonio] produce un producto de hidrólisis que se puede excitar con el láser de 633 nm (excitación/emisión máxima de aproximadamente 645/660). Aunque el sustrato en sí es fluorescente (excitación/emisión máxima de aproximadamente 460/610 nm), la diferencia entre la excitación máxima del sustrato y la de su producto de hidrólisis es superior a 200 nm, lo que permite distinguir fácilmente las dos especies.
Análisis celular, descubrimiento y desarrollo de fármacos, ensayos de actividad enzimática y proteica, química de etiquetado, control de calidad y calibración de etiquetado, actividad de fosfatasa, ensayos de actividad de fosfatasa, biología de fosfatasa, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, e identificación y validación de objetivo y potencial
Order Info
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz.
Método de detección Fluorescente
Formulario Polvo
Cantidad 5 mg
Sustrato Sustrato de fosfatasa
Substrate Properties Sustrato químico
Target Enzyme Fosfatasas
Excitación/emisión 646⁄659
Para utilizar con (equipo) Fluorímetro, lector de microplacas
Etiqueta o tinte DDAO
Condiciones de envío Temperatura ambiente