Learn More
Invitrogen™ CoverWell™ Perfusion Chamber Gasket, 8 chambers, 9 mm diameter, 0.5 mm deep
Código de producto. 10454972
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 set
Tamaño de la unidad:
cada uno
10454972 1 set cada uno
1 options
Código de producto. 10454972
Proveedor: Invitrogen™ C18139
Diseñadas para facilitar la adquisición de imágenes y la manipulación de células vivas
  • Las juntas de la cámara de perfusión CoverWell forman cámaras herméticas de “presión para sellar” con puertos de doble acceso que permiten añadir y retirar rápidamente los reactivos
  • Disponibles en configuraciones de uno o varios pocillos, estas juntas permiten realizar múltiples experimentos en un solo portaobjetos para microscopio o cubreobjetos
  • Las juntas resistentes al calor se pueden esterilizar y utilizar para cultivos directos de células y tejidos
Aplicaciones:
Análisis celular, obtención de imágenes celulares, preparación de muestras de IHQ, tinción y detección de IHQ, inmunocitoquímica (ICQ), inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, inmunohistoquímica (IHQ)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Junta de cámara de perfusión
Color Rojo
Grosor (métrico) 0,5 mm
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Fondo (métrico) 0,5 mm
Diámetro (métrico) 9 mm
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos CoverWell
Esterilidad Estéril
Cantidad 1 set