Learn More
Invitrogen™ Click-IT™ Geranylgeranyl Alcohol, Azide, mixed isomers
Descripción
Identifique y caracterice las proteínas geraniladas con alcohol de geranilgeranil Click-iT, azida, mediante el uso de la potente química clic, una técnica de detección y etiquetado de dos pasos sencilla y sólida. En el primer paso, la biomolécula que contiene azida se añade a las células o a los animales y se incorpora activamente a las proteínas. A diferencia de otras etiquetas como la biotina o un colorante fluorescente, la etiqueta de azida es lo suficientemente pequeña como para que la molécula marcada sea un sustrato aceptable para las enzimas que incorporan este compuesto básico a las proteínas. La detección utiliza la ligación quimioselectiva o reacción «clic» entre una azida y un alquino en la que la proteína modificada se detecta con el correspondiente colorante que contiene alquino o un hapteno con el kit de tampones de reacción celular Click-iT o el kit de tampones de reacción de proteínas Click-iT. Con el kit de tampones de reacción celular Click-iT, las células se pueden analizar mediante microscopía de fluorescencia, citometría de flujo o adquisición de imágenes y análisis de alto contenido (HCS) junto con otros biomarcadores de interés para obtener resultados ricos en contenido y contexto. Con el kit de tampones de reacción de proteínas Click-iT, consiga una sensibilidad de detección en geles 1-D y Western blots en el rango bajo de femtomoles o realice análisis de LC-MS/MS y MALDI MS.
- Menos peligroso
Análisis celular, químicas clic, química de etiquetado, etiquetado metabólico y síntesis de proteínas nacientes con química clic
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Características ecológicas | Menos peligroso |
| Tipo de producto | Azida de alcohol de geranilgeraniol |
| Cantidad | 1 mg |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a - 20 °C, desecado y protegido de la luz. |
| Método de etiquetado | Marcaje metabólico |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Línea de productos | Click-iT, Sondas moleculares |
| Etiqueta o tinte | Azida |
| Formato | Sólido |
| Labeling Target | Proteínas |