Learn More
Invitrogen™ Click-iT™ EdU Imaging Kit with Alexa Fluor™ 488, 594, and 647 Azides
Description
El kit de adquisición de imágenes Click-iT EdU es una versión de prueba de nuestra alternativa mejorada con respecto a los ensayos de proliferación tradicionales optimizados para aplicaciones de microscopía de fluorescencia. En este ensayo, el análogo a la timidina modificado EdU se incorpora de forma eficaz al ADN recién sintetizado y etiquetado con fluorescencia mediante un colorante brillante y fotoestable Alexa Fluor en una reacción clic rápida y muy específica. Este etiquetado fluorescente de las células proliferantes es preciso y compatible con métodos de anticuerpos gracias al protocolo clic leve. Este kit de tamaño de prueba proporciona suficiente EdU para etiquetar de 6 a 30 cubreobjetos y suficiente azida Alexa Fluor 488, 594 y 647 para detectar la nueva síntesis de ADN en 2 a 10 cubreobjetos con cada fluoróforo. Los métodos de detección de proliferación más exactos se basan en la incorporación y la medición de los análogos nucleósidos en ADN recién sintetizado con bromodesoxiuridina (BrdU), un análogo utilizado con frecuencia. El ADN etiquetado mediante BrdU se cuantifica mediante anticuerpos anti-BrdU tras la desnaturalización del ADN a través de métodos intensos (HCl, calor o enzimas) para exponer las moléculas de BrdU. Este paso tiene una larga duración y resulta difícil de llevar a cabo de manera uniforme. El tratamiento intenso también puede afectar negativamente a la calidad e integridad de la muestra, lo que hace que la cotinción con otros anticuerpos resulte complicada.
- Simple: funciona la primera vez, cada vez, en menos tiempo.
- Eficaz: no es necesario realizar pasos de desnaturalización ni tratamientos intensos
- Resultados ricos en contenido: mejor preservación de la morfología de la célula, la estructura del antígeno y la integridad del ADN.
- Coherente: no depende de lotes de anticuerpos variables para la detección
- Versión de prueba
Metodología de proliferación mejorada
El kit de adquisición de imágenes Click-iT EdU proporciona una alternativa mejorada con respecto a los ensayos de BrdU para medir la proliferación celular. EdU (5-etinil-2'-desoxiuridina) es un nucleósido análogo de la timidina que se incorpora al ADN durante la síntesis de ADN activa. Gracias a Click-iT EdU, basta con una permeabilización con detergente y una fijación suave para que el reactivo de detección Click-iT EdU basado en moléculas pequeñas obtenga acceso al ADN. Como consecuencia, el kit de adquisición de imágenes Click-iT EdU no solo es fácil de usar, sino que también es más exacto y compatible con el análisis del ciclo celular y otros objetivos extracelulares o intracelulares para conseguir resultados verdaderamente ricos en contenido.
El ensayo Click-iT puede emplearse en células en cultivo o in vivo siguiendo la administración de EdU a través de métodos de alimentación o inyección. El ensayo Click-iT puede emplearse con BrdU en experimentos de pulso doble mediante el anticuerpo anti-BrdU (clon MoBu-1), que no presenta una reacción cruzada con EdU. La tecnología Click-iT es compatible con inmunohistoquímica, inmunocitoquímica y colorantes fluorescentes que presentan tolerancia ante la fijación o se han diseñado para el etiquetado celular fijo.
Análisis celular, proliferación celular, proliferación celular con química clic, viabilidad, proliferación y función celulares, adquisición de imágenes celulares, químicas clic, inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, química de etiquetado
Informations sur la commande
Condición de envío: Temperatura ambiente
Spécification
Spécification
| Tipo de célula | Células de mamíferos, células de esperma, células fúngicas, células eucariotas, bacterias, células de levadura |
| Color | Verde, rojo lejano, rojo |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en refrigerador a entre 2 °C y 8 °C |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de adquisición de imágenes de células Floid™, Microscopio de fluorescencia, Generador de imágenes de fluorescencia |
| Tipo de producto | Kit de imágenes |
| Tipo de colorante | Alexa Fluor™ 488, Alexa Fluor™ 594, Alexa Fluor™ 647 |
| Emission | Visible |
| Formato | Cubreobjetos |
| Características ecológicas | Menos peligroso |
| Afficher plus |