Learn More
Invitrogen™ Sondas fluorescentes CellTracker™
Descripción
Cell movement and location studies require specialized probes that are nontoxic to living cells and well retained, allowing for multigenerational tracking. The CellTracker fluorescent probes are available in a range of fluorescent colors to match instrument lasers and filters, and to accommodate co-staining with antibodies or other cell analysis probes. These dyes are excellent tools for monitoring cell movement, location, proliferation, migration, chemotaxis, and invasion.
- Este tinte se conserva bien, lo que permite el seguimiento multigeneracional de movimientos celulares.
- Los espectros de excitación/emisión (372/470 nm máximo) azules son óptimos para multiplexar con colorantes fluorescentes verdes y rojos y proteínas
- Fácil de usar: retire el medio, añada el tinte, incube 30 minutos y obtenga la imagen de las células.
- Retención de la señal fluorescente superior a >72 horas (normalmente de tres a seis generaciones).
- Baja citotoxicidad: no afecta a la viabilidad ni a la proliferación
- El tinte fluorescente de CMAC CellTracker Blue se ha diseñado para atravesar libremente las membranas celulares hasta las células donde se transforma en productos de reacción impermeabilizantes de membranas celulares.
- El colorante se transfiere a las células hijas, pero no a las celdas adyacentes de una población.
- Estable, no tóxico a las concentraciones de trabajo, bien conservado en las células, y brillante fluorescente a pH fisiológico
Adhesión celular, análisis de células, proliferación celular, rastreo y seguimiento de células, viabilidad celular, proliferación y función, adquisición de imágenes de células, ensayos de toxicología celular, quimiotaxis y migración celular, descubrimiento y desarrollo de fármacos, seguimiento celular general, detección de alto contenido (HCS), inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, ensayos ADME/Tox basados en objetivos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Intervalo de longitud de onda de excitación | 372 nm |
| Tipo de colorante | CellTracker™ Blue CMHC |
| Cantidad | 5 mg |
| Descripción | CellTracker™ Blue CMHC Dye, 5 mg |
| Emisión | 470 nm |
| Formulario | Dry Powder |
| Línea de productos | CellTracker |
| Tipo de reactivo | Compuestos de seguimiento celular, reactivos de etiquetado celular |
| Mostrar más |