Learn More
Invitrogen™ CBQCA Protein Quantitation Kit
Descripción
- Sensibilidad similar al reactivo de cuantificación de proteínas NanoOrange (N-6666)
- CBQCA es más adecuado para la cuantificación precisa de proteínas en presencia de lípidos, fracciones de membrana o detergentes y para lipoproteínas y péptidos pequeños
Cuantificación de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de –5 a –30 °C) y proteger de la luz. |
| ensayo | Ensayo de proteínas fluorescentes |
| Método de detección | Fluorescencia |
| Tipo de producto | Ensayo de cuantificación de proteínas |
| Para utilizar con (aplicación) | Cuantificación de proteínas en solución |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas |
| Cantidad | 1 kit |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Requisitos de almacenamiento | Almacenar en el congelador (de –5 a –30 °C) y proteger de la luz. |