Learn More
Invitrogen™ Carboxy-DCFDA (5-(and-6)-Carboxy-2',7'-Dichlorofluorescein Diacetate), mixed isomers
Descripción
- Puede difundirse pasivamente en las células
- Con pKa de 4,8, este tinte puede usarse como un sensor de pH ácido
Análisis celular, metabolismo celular, viabilidad celular y citotoxicidad, viabilidad celular, proliferación y función, homeostasis iónica y señalización, detección de pH
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador entre -5 °C y -30 °C |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Trazador polar, Indicador de pH |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Tipo de producto | Carboxi-DCFDA |
| Tipo de colorante | Indicador de pH |
| Cantidad | 100 mg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Peso molecular | 529.29 |