Learn More
Invitrogen™ CandyCane™ Glycoprotein Molecular Weight Standards
Código de producto. 10788434
Change view
Click to view available options
Cantidad:
400 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
10788434 400 μl cada uno
1 options
Código de producto. 10788434 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C21852
Los patrones de peso molecular de glicoproteína CandyCane se separan en bandas alternas de proteínas glicosiladas y no glicosiladas durante la electroforesis en gel de poliacrilamida
  • Sistema: SDS-PÁGINA
  • Intervalo de tamaños: De 14 a 180 kDa
  • Tipo de tinción: Sin teñir
  • Listo para cargar: No
  • Compatibilidad del gel: Geles NuPAGE™ de Tris-Acetato, geles NuPAGE™ Bis-Tris, geles Novex™ de Tris-Glicina, geles SDS-PAGE, geles Novex™ de Tricina
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, tinción y obtención de imágenes para geles de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C).
Listo para cargar No
Intervalo de tamaños De 14 a 180 kDa
Compatibilidad del gel Geles Novex™ tricina, geles Novex™ Tris-glicina , geles NuPAGE™ Bis-Tris, geles NuPAGE™ Tris-acetato, geles SDS-PAGE
Cantidad 400 μl
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos CandyCane
Tipo de producto Estándar de peso molecular de glucoproteínas
Stain Type Sin teñir
System Type SDS-PÁGINA