Learn More
Invitrogen™ Calcium Green™-5N, Hexapotassium Salt, cell impermeant
Código de producto. 11568946
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
11568946 500 μg 500 microgramos
1 options
Código de producto. 11568946
Marca: Invitrogen™ C3737
Indicador de Ca2+ visible y excitable por luz,
  • Muestra un aumento en la intensidad de emisión de fluorescencia al unirse con Ca2+ con apenas cambios en la longitud de onda
  • Esencialmente no fluorescente en ausencia de Ca2+ e indicador de baja afinidad tiene una constante de disociación para Ca2+ en ausencia de Mg2+ de aproximadamente 14 μm.
Detección de calcio, análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, homeostasis iónica y señalización
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Tipo de producto Indicador de calcio
Tipo de colorante A base de colorantes fluorescentes
Línea de productos Calcium Green
Cantidad 500 μg
Condiciones de envío Temperatura ambiente