Learn More
Invitrogen™ Calcium Green™-1 dextran, Potassium Salt, 3000 MW, Anionic
Código de producto. 11588946
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
11588946 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 11588946 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C6765
Los indicadores de calcio etiquetados son moléculas que presentan un aumento de la fluorescencia al unirse a Ca2+.
  • Se utiliza en muchas investigaciones de señalización del calcio, incluida la medición de Ca2+ intracelular, tras la entrada y liberación de Ca2+ y la adquisición de imágenes de excitación multifotónica de Ca2+ en tejidos vivos.
  • Las células se pueden cargar físicamente con las formas de sal que penetran en las células de estos indicadores conjugados con dextrano utilizando pipeta de parche, microinyección o reactivo de carga de pinocitos de Influx™
  • La señal de fluorescencia de estas células se mide mediante microscopía de fluorescencia
  • Las formas de dextrano de los indicadores de calcio muestran una reducción drástica en Tanto la fuga como la compartimentación en comparación con las formas de éster AM
  • Presentan un aumento de la fluorescencia al unirse a Ca2+ con poco cambio en la longitud de onda
  • Estas sondas se excitan con luz visible y dado que la energía requerida para la excitación es baja, el potencial de fotodaño celular se reduce.
  • Los instrumentos basados en láser de uso habitual (por ejemplo, microscopios de escaneo láser confocal) son capaces de excitar eficientemente esos indicadores, y sus emisiones están en regiones del espectro donde los fondos de dispersión y autofluorescencia celular no suelen causar problemas.
  • Etiqueta (Ex/EM): Calcium Green-1 (506/531 nm)
  • Aumento de la intensidad de fluorescencia al unirse con Ca2+: aproximadamente 14 veces
Detección de calcio, análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, endocitosis, exocitosis y fagocitosis, homeostasis iónica y señalización
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Viabilidad y proliferación celulares
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Tipo de producto Indicador de calcio
Tipo de colorante A base de colorantes fluorescentes
Línea de productos Calcium Green
Cantidad 5 mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente