Learn More
Invitrogen™ Calcium Green™-1, AM, cell permeant
Product Code. 11588936
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 50 μg
500 μg
Unit Size:
500 microgramos
Product Code. Cantidad unitSize
11588936 10 x 50 μg 500 microgramos
11554257 500 μg 500 microgramos
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11588936
Brand: Invitrogen™ C3012
This item is not returnable. View return policy
Los indicadores de calcio etiquetados son moléculas que presentan un aumento de la fluorescencia al unirse a Ca2+.
  • Se pueden utilizar en muchas investigaciones de señalización del calcio, incluida la medición de Ca2+ intracelular, tras la entrada y liberación de Ca2+ y la adquisición de imágenes de excitación multifotónica de Ca 2+ en tejidos vivos
  • Las células se pueden cargar como éster AM de estos indicadores calcio mediante la adición del indicador disuelto directamente a las placas que contienen las células cultivadas.
  • La señal de fluorescencia de estas células se mide generalmente mediante microscopía de fluorescencia, ensayos de microplacas de fluorescencia o citometría de flujo.
  • Presentan un aumento de la fluorescencia al unirse a Ca2+ con poco cambio en la longitud de onda
  • Estas sondas se excitan con luz visible y dado que la energía requerida para la excitación es baja, el potencial de fotodaño celular se reduce.
  • Los instrumentos basados en láser de uso habitual (es decir, microscopios de escaneo láser confocal) son capaces de excitar eficientemente esos indicadores, y sus emisiones están en regiones del espectro donde los fondos de dispersión y autofluorescencia celular no suelen causar problemas
  • Etiqueta (Ex/EM): Calcium Green; -1 (506/531nm)
  • Aumento de la intensidad de fluorescencia al unirse Ca2+: aproximadamente 14 veces
Detección de calcio, análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, homeostasis iónica y señalización
Order Info
Condición de envío:Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Viabilidad y proliferación celulares
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Tipo de producto Indicador de calcio
Tipo de colorante A base de colorantes fluorescentes
Línea de productos Calcium Green
Cantidad 10 x 50 μg
Condiciones de envío Temperatura ambiente