Learn More
Invitrogen™ Calcium Green™-1, AM, cell permeant
Descripción
- Se pueden utilizar en muchas investigaciones de señalización del calcio, incluida la medición de Ca2+ intracelular, tras la entrada y liberación de Ca2+ y la adquisición de imágenes de excitación multifotónica de Ca 2+ en tejidos vivos
- Las células se pueden cargar como éster AM de estos indicadores calcio mediante la adición del indicador disuelto directamente a las placas que contienen las células cultivadas.
- La señal de fluorescencia de estas células se mide generalmente mediante microscopía de fluorescencia, ensayos de microplacas de fluorescencia o citometría de flujo.
- Presentan un aumento de la fluorescencia al unirse a Ca2+ con poco cambio en la longitud de onda
- Estas sondas se excitan con luz visible y dado que la energía requerida para la excitación es baja, el potencial de fotodaño celular se reduce.
- Los instrumentos basados en láser de uso habitual (es decir, microscopios de escaneo láser confocal) son capaces de excitar eficientemente esos indicadores, y sus emisiones están en regiones del espectro donde los fondos de dispersión y autofluorescencia celular no suelen causar problemas
- Etiqueta (Ex/EM): Calcium Green; -1 (506/531nm)
- Aumento de la intensidad de fluorescencia al unirse Ca2+: aproximadamente 14 veces
Detección de calcio, análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, homeostasis iónica y señalización
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Viabilidad y proliferación celulares |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Tipo de producto | Indicador de calcio |
| Tipo de colorante | A base de colorantes fluorescentes |
| Línea de productos | Calcium Green |
| Cantidad | 500 μg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |