Learn More
Invitrogen™ Molecular Probes™ BODIPY™ Vinblastine, BODIPY™ FL Conjugate (BODIPY FL Vinblastine)
Descripción
BODIPY FL vinblastine, a fluorescent analog of the anticancer drug vinblastine, may be a useful probe for labeling β-tubulin or for investigating drug-transport mechanisms.
Cell Analysis, Cellular Imaging, Immunofluorescence (IF), Immunofluorescence Staining and Detection
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100 μg |
| Tipo de producto | Probe, Tubulin Selective |
| Contenido y almacenamiento | Store in freezer (-5°C to -30°C) and protect from light. |