Learn More
Invitrogen™ Dimeric Cyanine Nucleic Acid Stains
Código de producto. 10164622
Change view
Click to view available options
Tipo de colorante:
Impenetrable en células
Impenetrable en células
Yoduro de TOTO-1
Yoduro de TOTO-3
Emisión:
456 nm
456, 481, 509, 533, 570, 602, 631 y 660 nm
481 nm
509 nm
533 nm
570 nm
602 nm
631 nm
660 nm
Intervalo de longitud de onda de excitación:
434 nm
436, 442, 488, 514, 543, 568, 594 y 633 nm
462 nm
491 nm
514 nm
534 nm
570 nm
612 nm
642 nm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tipo de colorante Emisión Intervalo de longitud de onda de excitación unitSize
10164622 Impenetrable en células 481 nm 462 nm cada uno
10554823 Impenetrable en células 602 nm 570 nm cada uno
10472852 Impenetrable en células 456 nm 434 nm cada uno
10398282 Impenetrable en células 570 nm 534 nm cada uno
10083322 Yoduro de TOTO-1 533 nm 514 nm cada uno
10423452 Yoduro de TOTO-3 660 nm 642 nm cada uno
10594233 Impenetrable en células 509 nm 491 nm cada uno
10227482 Impenetrable en células 631 nm 612 nm cada uno
10003242 Impenetrable en células 456, 481, 509, 533, 570, 602, 631 y 660 nm 436, 442, 488, 514, 543, 568, 594 y 633 nm 1 PCS
9 options
Código de producto. 10164622
Marca: Invitrogen™ B3582
Dimeric Cyanine Nucleic Acid stains are eight spectrally distinct dyes for ultrasensitive fluorescence detection of nucleic acid in imaging and flow cytometry. They are cell-impermeant and have bright fluorescence signals, low background, and strong binding affinity with nucleic acid.
Dimeric Cyanine Nucleic Acid stains are cell-impermeant dyes that enable ultrasensitive fluorescence detection of nucleic acid. These dyes have very bright fluorescence signals, strong binding affinity for dsDNA, and large fluorescence enhancement upon binding to nucleic acid. They can be used as dead cell indicators and nuclear counterstains in fluorescence microscopy and flow cytometry. Dimeric cyanine nucleic acid dyes can also be used to stain nucleic acids on solid supports, as well as in capillary and gel electrophoresis applications.
Tiene un máximo de excitación/emisión ∽de 462/481 nm cuando se une a ADN bicatenario en solución acuosa. Este dímero de cianina es impenetrable en células.
Análisis celular, estructura celular, rastreo y seguimiento celular, viabilidad celular y citotoxicidad, proliferación y función, adquisición de imágenes de células, inmunofluorescencia (IF), núcleo, nucléolos y envoltura nuclear, rastreo de orgánulos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
Concentración 1 mM
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Intervalo de longitud de onda de excitación 462 nm
Tipo de colorante Impenetrable en células
Para utilizar con (aplicación) Ensayos de fluorescencia
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Tampón de almacenamiento DMSO
Cantidad 200 μl
Método de detección Fluorescente
Emisión 481 nm
Formulario Líquido
Línea de productos BOBO
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de etiqueta Fluorescent Dye
Tipo de producto Tinción de ácidos nucleicos
SubCellular Localization Nucleicos, ácidos nucleicos, Nucleus
Permeabilidad celular Impenetrable en células
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.