Learn More
Invitrogen™ BAPTA, AM, cell permeant chelator
Código de producto. p-4922757
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25mg
20 x 1mg
Tamaño de la unidad:
20 miligramos
25 miligramos
10022612 20 x 1mg 20 miligramos
11544147 25mg 25 miligramos
2 options
Código de producto. 10022612
Marca: Invitrogen™ B6769
Un quelante que penetra en las células, que es altamente selectivo para Ca2+ sobre Mg2+
  • Se puede utilizar para controlar el nivel de Ca2+ intracelular
  • BAPTA es más selectivo para Ca2+ que EDTA y EGTA, y su unión al metal también es menos sensible al pH
Detección de calcio, análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, homeostasis iónica y señalización
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador entre -5 °C y -30 °C
Para utilizar con (aplicación) Viabilidad y proliferación celulares
Tipo de producto Viabilidad y proliferación celulares
Tipo de colorante Quelante (no fluorescente)
Cantidad 20 x 1mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente