Learn More
Invitrogen™ BacMam Enhancer Kit
Descripción
Includes
Cada kit contiene material suficiente para tratar microplacas de 10 x 96.
Para su uso, basta con añadir el potenciador BacMam a los medios de cultivo celular con o sin suero que ya hayan sido tratados con el reactivo BacMam, incubar las células durante 1,5–2 horas a 37° C y 5 % de CO2 y sustituirlas por medio fresco. Los diferentes tipos de células varían en su respuesta al potenciador BacMam y para obtener mejores resultados será necesario optimizar la cantidad y el tiempo de tratamiento. Una vez preparada, la solución potenciadora es estable para múltiples ciclos de congelación/descongelación siguiendo las condiciones de almacenamiento recomendadas. Si se desea, la solución se puede dividir en alícuotas después de la reconstitución.
Análisis celular, estructura celular, ensayos de canales iónicos basados en células, citosol y citoplasma, citoesqueleto, descubrimiento y desarrollo de fármacos, retículo endoplásmico (ER), Golgi, biología de canales iónicos, lisosomas, mitocondrias, estructura mitocondrial, peroxisomas, validación de identificación de plomo diana
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Cada kit contiene material suficiente para tratar microplacas de 10 x 96. Almacenar el producto a una temperatura entre 2—6 °C, no congelar. Cuando se almacena como se indica, el producto es estable durante 6 meses. |
| Cantidad | 1 kit |
| Inhibidores | Inhibidor de la histona deacetilasa |
| Línea de productos | Molecular Probes™ |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Inhibición o diana específica | Histona deacetilasa |
| Tipo de etiqueta | Proteína fluorescente |
| Tipo de producto | Kit de mejora BacMam |
| SubCellular Localization | Actin, Endoplasmic Reticulum, Endosomes, Golgi, Mitochondria |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.